Merck
791970
Sigma-Aldrich
Luminol-(hydrazide-15N2)
98 atom % 15N, 97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C8H715N2NO2
分子量:
179.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
アッセイ
97%
形状
solid
質量シフト
M+2
SMILES記法
NC1=CC=CC(C([15NH][15NH]2)=O)=C1C2=O
InChI
1S/C8H7N3O2/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)/i10+1,11+1
InChI Key
HWYHZTIRURJOHG-LCTSPGJJSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
791970-BULK:
791970-VAR:
試験成績書(COA)