Merck
78972
Sigma-Aldrich
(R)-1-Phenyl-2-propen-1-ol
technical, ≥95% (sum of enantiomers, GC)
別名:
(R)-α-Vinylbenzyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10O
CAS番号:
分子量:
134.18
Beilstein:
4658061
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
グレード
technical
アッセイ
≥95% (sum of enantiomers, GC)
光学活性
[α]20/D +1.0±0.5°, c = 3.2% in chloroform
光学純度
enantiomeric ratio: ≥93:7 (GC)
屈折率
n20/D 1.543
密度
1.021 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H](C=C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h2-7,9-10H,1H2/t9-/m1/s1
InChI Key
MHHJQVRGRPHIMR-SECBINFHSA-N
その他情報
Chiral building block
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
78972-VAR:
78972-BULK:
78972-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D.A. Claremon et al.
Journal of the American Chemical Society, 108, 8265-8265 (1986)
Lin Yi et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 386(3), 666-674 (2006-05-26)
Characterizing the biological effects of metabolic transformations (or biotransformation) is one of the key steps in developing safe and effective pharmaceuticals. Sulfate conjugation, one of the major phase II biotransformations, is the focus of this study. While this biotransformation typically