Merck
78927
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-フェニル-2-プロパノール
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
別名:
(S)-(+)-α-メチルフェネチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12O
CAS番号:
分子量:
136.19
Beilstein:
2553541
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D +41±1°, c = 5.3% in benzene
光学純度
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
屈折率
n20/D 1.521
bp
95-97 °C/11 mmHg (lit.)
密度
0.993 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@H](O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3/t8-/m0/s1
InChI Key
WYTRYIUQUDTGSX-QMMMGPOBSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
78927-BULK:
78927-5ML:
78927-1ML:
78927-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)