Merck
78240
Sigma-Aldrich
(S)-3-フェニル酪酸
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
別名:
(S)-β-メチルヒドロ桂皮酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12O2
CAS番号:
分子量:
164.20
Beilstein:
4663842
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D +57±2°, c = 1% in benzene
屈折率
n20/D 1.518
bp
94-95 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
1.069 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@@H](CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(7-10(11)12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,11,12)/t8-/m0/s1
InChI Key
ZZEWMYILWXCRHZ-QMMMGPOBSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
78240-5ML:
78240-BULK:
78240-VAR:
78240-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)