Merck
779938
Sigma-Aldrich
1-Azido-3-chlorobenzene solution
0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥97% (HPLC)
別名:
3-Chlorophenyl azide solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4ClN3
CAS番号:
分子量:
153.57
Beilstein:
1817835
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
liquid
濃度
0.5 M in tert-butyl methyl ether
不純物
≤2% water
保管温度
−20°C
SMILES記法
Clc1cccc(c1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H4ClN3/c7-5-2-1-3-6(4-5)9-10-8/h1-4H
InChI Key
NTTKOAYXVOKLEH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-18.4 °F
引火点(℃)
-28 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
779938-VAR:
779938-10ML:4548173960845
779938-50ML:4548173960852
779938-BULK:
試験成績書(COA)