Merck
779296
Sigma-Aldrich
(R)-1-[(SP)-2-(Dicyclohexylphosphino)ferrocenyl]ethyldi-tert-butylphosphine palladium(II) dichloride
≥97%
別名:
(SP-4-3)-[(2R)-1-[(1R)-1-[Bis(1,1-dimethylethyl)phosphino-P]ethyl]-2-(dicyclohexylphosphino-P)ferrocene]dichloropalladium (acc to CAS), Josiphos SK-K319-1a
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H52Cl2FeP2Pd
CAS番号:
分子量:
731.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97%
形状
powder
光学純度
ee: ≥99%
官能基
phosphine
SMILES記法
[Fe].Cl[Pd]Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C27H47P2.C5H5.2ClH.Fe.Pd/c1-21(29(26(2,3)4)27(5,6)7)24-19-14-20-25(24)28(22-15-10-8-11-16-22)23-17-12-9-13-18-23;1-2-4-5-3-1;;;;/h14,19-23H,8-13,15-18H2,1-7H3;1-5H;2*1H;;/q;;;;;+2/p-2/t21-;;;;;/m1...../s1
InChI Key
APAIEFHTZXGGLM-RPDSBUJNSA-L
詳細
sold in collaboration with Solvias AG
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
779296-500MG:
779296-VAR:
779296-BULK:
779296-5G:
779296-100MG:
779296-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)