Merck
776637
Sigma-Aldrich
ベンジルマグネシウムクロリド 溶液
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2MgCl
CAS番号:
分子量:
150.89
Beilstein:
878506
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solution
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
密度
0.899 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Cl[Mg]Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7.ClH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-6H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
NRAFPLGJPPJUNB-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF)
包装
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
8.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-13.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
776637-VAR:
776637-100ML:
776637-800ML:
776637-BULK:
776637-4X25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)