Merck
775630
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-cyclopropyl-1H-pyrazole
別名:
(5-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)amine, 3-Amino-5-cyclopropyl-2H-pyrazole, 3-Amino-5-cyclopropylpyrazole, 3-Cyclopropyl-1H-pyrazol-5-amine, 3-Cyclopropyl-5-amino-1H-pyrazole, 5-Amino-3-cyclopropyl-1H-pyrazole, 5-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥15,500
¥15,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥15,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H9N3
CAS番号:
分子量:
123.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥15,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
屈折率
n20/D 1.566
密度
1.159 g/mL at 25 °C
SMILES記法
NC1=NNC(C2CC2)=C1
InChI
1S/C6H9N3/c7-6-3-5(8-9-6)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H3,7,8,9)
InChI Key
MXVAGCQKBDMKPG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
775630-VAR:
775630-BULK:
775630-5G:
775630-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)