Merck
773115
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Met-OH
97% (HPLC)
別名:
N-Methyl methionine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H23NO4S
CAS番号:
分子量:
385.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
97% (HPLC)
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
white to beige
mp
150-155 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CSCC[C@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4S/c1-22(19(20(23)24)11-12-27-2)21(25)26-13-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,18-19H,11-13H2,1-2H3,(H,23,24)/t19-/m0/s1
InChI Key
SPYUJXKMEJUAOI-IBGZPJMESA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
773115-1G:
773115-5G:
773115-VAR:
773115-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)