Merck
771260
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid MIDA ester
95%
別名:
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H16BNO6
分子量:
293.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
235-239 °C
SMILES記法
O=C(CN(C)C1)OB(C2=CC(OC)=C(OC)C=C2)OC1=O
InChI
1S/C13H16BNO6/c1-15-7-12(16)20-14(21-13(17)8-15)9-4-5-10(18-2)11(6-9)19-3/h4-6H,7-8H2,1-3H3
InChI Key
ZOFITLKPVZEWMX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Protected boronic acid with methylimindodiacetic acid (MIDA) that does not react under standard Suzuki-Miyuara coupling conditions, allowing for selective and iterative cross-coupling sequences. The MIDA boronate also provides prolonged shelf life and stability to typically unstable boronic acid derivatives.
MIDA Boronates
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
771260-5G:
771260-VAR:
771260-25G:
771260-1G:
771260-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)