Merck
77092
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)-L-phenylalanine
≥96% (HPLC)
別名:
(S)-2-Amino-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10F3NO2
CAS番号:
分子量:
233.19
Beilstein:
7031717
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥96% (HPLC)
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
N[C@@H](Cc1cccc(c1)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C10H10F3NO2/c11-10(12,13)7-3-1-2-6(4-7)5-8(14)9(15)16/h1-4,8H,5,14H2,(H,15,16)/t8-/m0/s1
InChI Key
BURBNIPKSRJAIQ-QMMMGPOBSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
77092-VAR-F:
77092-BULK-F:
77092-1G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)