形状
chunks
粘度
0.8-1.0 dL/g
mp
56-84 °C
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
InChI Key
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
769762-VAR:
769762-25G:
769762-BULK:
769762-5G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Professor Mitsuhiro Ebara provides insights on several types of smart nanofiber mesh systems that have been explored for different drug delivery purposes.
ナノファイバーとスマートポリマーと組み合わせた「スマートナノファイバー」は外部刺激を与えることでその性質を劇的に遠隔制御が可能であるため、医療分野のみならず様々な分野で期待が寄せられています。薬剤放出の制御とハイパーサーミアへの応用について解説いただきました。