Merck
767255
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron, 32 hydroxyl, 1 allyl
generation 5, 95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
詳細
hydroxyl surface groups
アッセイ
95%
フォーム
solid
分子量
generation 5
特徴
focal point allyl
表面基数
32
mp
>300 °C
保管温度
2-8°C
詳細
calculated mol. wt. 3657.7
アプリケーション
Allyl dendrons can be coupled to thiol functional molecules
その他情報
ビス-MPA = 2,2-ビス(ヒドロキシル-メチル)プロピオン酸
法的情報
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)