Merck
767220
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron, 2 hydroxyl, 1 azide
generation 1, 97%
別名:
bisMPA dendrimer, bisMPA dendron
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
詳細
hydroxyl surface groups
アッセイ
97%
フォーム
liquid
分子量
generation 1
特徴
focal point azide
表面基数
2
屈折率
n20/D 1.478
密度
1.120 g/mL at 25 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(CO)(CO)C(=O)OCCCCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C11H21N3O4/c1-11(8-15,9-16)10(17)18-7-5-3-2-4-6-13-14-12/h15-16H,2-9H2,1H3
InChI Key
VIVYDDCPJPJOCJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
calculated mol. wt. 259.3
アプリケーション
Azide dendrons can be coupled to acetylene functionalized molecules, including acetylene dendrons to form asymmetric dendrimers.
その他情報
ビス-MPA = 2,2-ビス(ヒドロキシル-メチル)プロピオン酸
法的情報
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)