Merck
767174
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron, 8 carboxyl, 1 amine
generation 3
別名:
bisMPA dendrimer, bisMPA dendron
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
詳細
carboxyl surface groups
フォーム
solid
分子量
generation 3
特徴
focal point amine
表面基数
8
mp
262-267 °C
保管温度
−20°C
InChI
1S/C75H99NO46/c1-8-75(41-116-62(101)44-9-11-45(76)12-10-44,42-121-67(106)73(6,37-117-63(102)69(2,29-108-54(93)21-13-46(77)78)30-109-55(94)22-14-47(79)80)38-118-64(103)70(3,31-110-56(95)23-15-48(81)82)32-111-57(96)24-16-49(83)84)43-122-68(107)74(7,39-119-65(104)71(4,33-112-58(97)25-17-50(85)86)34-113-59(98)26-18-51(87)88)40-120-66(105)72(5,35-114-60(99)27-19-52(89)90)36-115-61(100)28-20-53(91)92/h9-12H,8,13-43,76H2,1-7H3,(H,77,78)(H,79,80)(H,81,82)(H,83,84)(H,85,86)(H,87,88)(H,89,90)(H,91,92)
InChI Key
ACOBVJDQVWUHRD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Amine dendrons can be covalently attached through conjugation to carboxyl groups, primary amines, or sulfhydryl groups. Amines can also attach to oxidized carbohydrate groups (usually aldehydes) by reductive amination.
その他情報
ビス-MPA = 2,2-ビス(ヒドロキシル-メチル)プロピオン酸
法的情報
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
767174-250MG:
767174-VAR:
767174-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)