Merck
765228
Sigma-Aldrich
Cyclohexane-13C6
99 atom % 13C, 98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13C6H12
分子量:
90.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98%
形状
liquid
質量シフト
M+6
SMILES記法
[13CH2]1[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
XDTMQSROBMDMFD-IDEBNGHGSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-0.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-18.0 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
765228-BULK:
765228-VAR:
試験成績書(COA)