Merck
76480
Sigma-Aldrich
ペンタクロロフェノール ナトリウム塩
technical, ≥80% (HPLC/NT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6Cl5NaO
CAS番号:
分子量:
288.32
Beilstein:
3639137
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
technical
アッセイ
≥80% (HPLC/NT)
不純物
≤15% water
mp
≥300 °C
SMILES記法
[Na+].[O-]c1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6HCl5O.Na/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9;/h12H;/q;+1/p-1
InChI Key
HCJLVWUMMKIQIM-UHFFFAOYSA-M
その他情報
Sales restrictions may apply
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
76480-BULK:
76480-VAR:
76480-1KG:4548173318912
76480-100G:4548173318905
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alexander Zhgun et al.
PloS one, 15(4), e0230591-e0230591 (2020-04-03)
In this study, we investigated biodeterioration of materials used in tempera painting by analyzing the structure of the microbiome in ancient tempera paintings exhibited in State Tretyakov Gallery, Moscow, Russia. Samples were obtained from 16th-century paintings, including a grand Russian