Merck
763810
Sigma-Aldrich
Tributyl(pentafluorophenyl)stannane
90%
別名:
Tributyl(pentafluorophenyl)tin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H27F5Sn
CAS番号:
分子量:
457.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
90%
フォーム
liquid
反応適合性
core: tin
reagent type: catalyst
reaction type: Stille Coupling
不純物
3-4% pentafluorobenzene
3-4% tributyltin chloride
密度
1.298 g/mL at 25 °C
SMILES記法
FC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C6F5.3C4H9.Sn/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9;3*1-3-4-2;/h;3*1,3-4H2,2H3;
InChI Key
JHHIELWIJDNKDR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
763810-VAR:
763810-1G:4548173910659
763810-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)