Merck
761249
Sigma-Aldrich
2-(Penta-4-ynyl)-2-oxazoline
96%
別名:
2-(Penta-4-ynyl)-4,5-dihydrooxazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11NO
CAS番号:
分子量:
137.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.476
密度
1.005 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C#CCCCC1=NCCO1
InChI
1S/C8H11NO/c1-2-3-4-5-8-9-6-7-10-8/h1H,3-7H2
InChI Key
MNUUNDKDTPELEI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Biocompatible multifunctional monomer:
  • This monomer can be used for click/ligation chemistry, as well as polymerized with other oxazolines.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
196.0 °F
引火点(℃)
91.11 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
761249-1G:
761249-BULK:
761249-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)