Merck
760250
Sigma-Aldrich
4H-Thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5NO2S
分子量:
167.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
201-205 °C
SMILES記法
OC(=O)c1cc2sccc2[nH]1
InChI
1S/C7H5NO2S/c9-7(10)5-3-6-4(8-5)1-2-11-6/h1-3,8H,(H,9,10)
InChI Key
PMHDSACGRKBACK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
760250-BULK:
760250-500MG:
760250-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Megumi Iwasaki et al.
Biomedical chromatography : BMC, 30(3), 384-389 (2015-07-16)
Elution profiles of kynurenic acid (KYNA) and 7-chlorokynurenic acid (Cl-KYNA) were examined by high-performance liquid chromatography (HPLC) using a triazole-bonded stationary phase column (Cosmosil® HILIC) under isocratic elution of a mobile phase consisting of CH3 CN-aqueous 10 mm ammonium formate between