Merck
760056
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorobenzylsulfonyl chloride
97%
別名:
(3,5-Difluorophenyl)methanesulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5ClF2O2S
CAS番号:
分子量:
226.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
61-65 °C
官能基
fluoro
保管温度
−20°C
SMILES記法
Fc1cc(F)cc(CS(Cl)(=O)=O)c1
InChI
1S/C7H5ClF2O2S/c8-13(11,12)4-5-1-6(9)3-7(10)2-5/h1-3H,4H2
InChI Key
VJJZLXRMDXUBPP-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
760056-BULK:
760056-VAR:
760056-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)