Merck
758205
Sigma-Aldrich
6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)benzisoxazole
95%
別名:
4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidine, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole, 6-Fluoro-3-(piperidin-4-yl)benzo[d]isoxazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H13FN2O
CAS番号:
分子量:
220.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
59-64 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
Fc1ccc2c(noc2c1)C3CCNCC3
InChI
1S/C12H13FN2O/c13-9-1-2-10-11(7-9)16-15-12(10)8-3-5-14-6-4-8/h1-2,7-8,14H,3-6H2
InChI Key
MRMGJMGHPJZSAE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
758205-BULK:
758205-1G:
758205-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)