Merck
758108
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde
97%
別名:
5-Formyl-6-methoxy-1,3-benzodioxole, 6-Methoxypiperonal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8O4
CAS番号:
分子量:
180.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
109-115 °C
SMILES記法
COc1cc2OCOc2cc1C=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-11-7-3-9-8(12-5-13-9)2-6(7)4-10/h2-4H,5H2,1H3
InChI Key
NCIYDDIPUGCVKX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
758108-BULK:
758108-1G:
758108-VAR:
試験成績書(COA)