Merck
757667
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-chlorobenzyl alcohol
98%
別名:
(2-Amino-4-chlorophenyl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8ClNO
CAS番号:
分子量:
157.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
フォーム:
solid
アッセイ:
98%
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
138-142 °C
SMILES記法
Nc1cc(Cl)ccc1CO
InChI
1S/C7H8ClNO/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3,10H,4,9H2
InChI Key
MUDGPJDWJIFUDB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
757667-5G:
757667-1G:
757667-VAR:
757667-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)