Merck
756709
Sigma-Aldrich
Bisphenol A acetate propionate
technical grade
別名:
EC-326, Epoxy Curative
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
technical grade
アッセイ
97% (as a mixture)
形状
solid
不純物
~25% BPA diacetate
~25% BPA dipropionate
粘度
2,000 cP(25 °C)
mp
39-44 °C
SMILES記法
CCC(=O)Oc1ccc(cc1)C(C)(C)c2ccc(OC(C)=O)cc2
InChI
1S/C20H22O4/c1-5-19(22)24-18-12-8-16(9-13-18)20(3,4)15-6-10-17(11-7-15)23-14(2)21/h6-13H,5H2,1-4H3
InChI Key
VWMUCEDXVAQLNS-UHFFFAOYSA-N
詳細
This contains a mixture of three functionalized bisphenol A curing agents: diacetate, propionate/acetate, and dipropionate. The overall concentration of these three curing agents is >97%
アプリケーション
Propanioc acid, mixed diesters with acetic acid and bisphenol A
  • Hydrolytically resistant
  • Low melting point
  • Thermal stability
  • Hydrophobic
  • Toughener
  • Does not impede free radical cure
  • Well-suited for film adhesives and pre-applied adhesives
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
756709-VAR:
756709-BULK:
756709-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)