Merck
756016
Sigma-Aldrich
Indole-2-boronic acid pinacol ester
95%
別名:
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole, 2-Indoleboronic acid pinacol ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥46,420
¥46,420
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥46,420
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H18BNO2
CAS番号:
分子量:
243.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥46,420
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
101-102 °C
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C14H18BNO2/c1-13(2)14(3,4)18-15(17-13)12-9-10-7-5-6-8-11(10)16-12/h5-9,16H,1-4H3
InChI Key
IAQBURSQTCOSBP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
756016-VAR:
756016-5G:
756016-BULK:
756016-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)