Merck
751383
Sigma-Aldrich
4′-Bromo-4-nitrostilbene
97%
別名:
1-Bromo-4-[2-(4-nitrophenyl)ethenyl]benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H10BrNO2
CAS番号:
分子量:
304.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
195-200 °C
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(\C=C\c2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C14H10BrNO2/c15-13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(10-6-12)16(17)18/h1-10H/b2-1+
InChI Key
DFAOJKUHONBIMN-OWOJBTEDSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
751383-BULK:
751383-VAR:
751383-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)