Merck
750999
Sigma-Aldrich
5-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4BrN3
CAS番号:
分子量:
198.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
145-150 °C
SMILES記法
Brc1cccc2ncnn12
InChI
1S/C6H4BrN3/c7-5-2-1-3-6-8-4-9-10(5)6/h1-4H
InChI Key
FTRKHVUBTUHSQK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
750999-BULK:
750999-VAR:
750999-250MG:
試験成績書(COA)