Merck
750255
Sigma-Aldrich
Potassium 4-dibenzothiophenetrifluoroborate
97%
別名:
Potassium 4-dibenzothienyltrifluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H7BF3KS
CAS番号:
分子量:
290.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
289-294 °C
SMILES記法
[K+].F[B-](F)(F)c1cccc2c3ccccc3sc12
InChI
1S/C12H7BF3S.K/c14-13(15,16)10-6-3-5-9-8-4-1-2-7-11(8)17-12(9)10;/h1-7H;/q-1;+1
InChI Key
XYTNZQSGZIYGCR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
750255-VAR:
750255-BULK:
750255-1G:
750255-5G:
試験成績書(COA)