Merck
749400
Sigma-Aldrich
D-マンノース-5-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
別名:
D-マンノピラノース-5-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC5H12O6
分子量:
181.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
mp
133-140 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
OC[13C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1/i2+1
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-WVCXOGGPSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)