アッセイ
96%
形状
solid
反応適合性
core: germanium
reagent type: catalyst
mp
230-235 °C (lit.)
SMILES記法
c1ccc(cc1)[Ge](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20Ge/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20H
InChI Key
ILEXMONMGUVLRM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
748374-5G:
748374-VAR:
748374-1G:
748374-BULK:
試験成績書(COA)