Merck
747475
Sigma-Aldrich
1-Hexadecene-d32
98 atom % D, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3(CD2)13CD=CD2
分子量:
256.62
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
liquid
質量シフト
M+32
SMILES記法
[2H]C(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=C([2H])[2H]
InChI
1S/C16H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-16H2,2H3/i1D2,2D3,3D,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2
InChI Key
GQEZCXVZFLOKMC-VQZQVVABSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
269.6 °F - closed cup
引火点(℃)
132 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)