Merck
746908
Sigma-Aldrich
Methyl 2,3,4-triacetate-α-D-glucopyranoside
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H20O9
CAS番号:
分子量:
320.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
光学活性
[α]22/D +148°, c = 1% in DMSO
mp
108-113 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](OC)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C13H20O9/c1-6(15)19-10-9(5-14)22-13(18-4)12(21-8(3)17)11(10)20-7(2)16/h9-14H,5H2,1-4H3/t9-,10-,11+,12-,13+/m1/s1
InChI Key
OBVFJYUDIWPVKD-LBELIVKGSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
746908-BULK:
746908-VAR:
746908-250MG:
746908-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A mechanistic study of the reaction of phenyl isocyanate with methyl 2,3,4-tri-O-acetyl-alpha-D-glucopyranoside.
S Knapp et al.
Carbohydrate research, 203(2), 290-295 (1990-08-15)