Merck
746703
Sigma-Aldrich
16-Mercaptohexadecanamide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H33NOS
CAS番号:
分子量:
287.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
形状
powder
mp
96-102 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(CCCCCCCCCCCCCCCS)N
InChI
1S/C16H33NOS/c17-16(18)14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-19/h19H,1-15H2,(H2,17,18)
InChI Key
PIJCUJXBPYCINA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Amido derivative SAMs have been used to control the protein absorption in biological applications. “Wave function engineering” through charge transport by tunneling across self-assembled monolayers (SAMs) for molecular electronics.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
746703-VAR:
746703-BULK:
746703-500MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
"w-Terminated alkanethiolate monolayers on surfaces of copper; silver; and gold have similar wettabilities"
Laibinis; Paul E.; Whitesides; George M.
Journal of the American Chemical Society, 114, 1990-1990 (1992)
"Evaluation of amine- and amide-terminated self-assembled monolayers as "Molecular glues" for Au and SiO2 substrates"
Hooper; A. E.; Werho; D.; Hopson; T.; Palmer; O.
Surface and Interface Analysis : SIA, 31, 809-809 (2001)