Merck
746681
Sigma-Aldrich
金ナノ粒子
400 nm diameter, stabilized suspension in 0.1 mM PBS, reactant free
別名:
Au NP, 金コロイド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥29,000
¥29,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥29,000
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥29,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
フォーム
nanoparticles
suspension
濃度
~1.9E+8 particles/mL
OD
1
直径
400 nm
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Au]
InChI
1S/Au
InChI Key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
CytoDiagnostics社の製品です。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
746681-BULK:
746681-25ML:
746681-VAR:
746681-25ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
資料
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.
グラフェンは、密にハニカム状配列した炭素原子の単層からなる特有な2次元(2D)構造体で、多様で魅力的な特性を示すため大きな関心を集めています。