Merck
746045
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-chloro-5,6-dimethylpyrimidine
97%
別名:
4-Chloro-5,6-dimethyl-2-pyrimidinamine, 4-Chloro-5,6-dimethylpyrimidine-2-amine, NSC 66053
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8ClN3
CAS番号:
分子量:
157.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
217-222 °C
官能基
chloro
SMILES記法
CC1=C(Cl)N=C(N)N=C1C
InChI
1S/C6H8ClN3/c1-3-4(2)9-6(8)10-5(3)7/h1-2H3,(H2,8,9,10)
InChI Key
RRMVDLLCVGZDMH-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
746045-1G:
746045-BULK:
746045-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)