アッセイ
97%
形状
solid
mp
88-93 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ccc2OCC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C8H8N2O2/c9-5-1-2-7-6(3-5)10-8(11)4-12-7/h1-3H,4,9H2,(H,10,11)
InChI Key
GEPGYMHEMLZMBC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
746037-1G:
746037-BULK:
746037-VAR:
試験成績書(COA)