Merck
74305
Sigma-Aldrich
1,2-ジメチル-3-プロピルイミダゾリウムトリス(トリフルオロメチルスルホニル)メチド
≥97.0% (HPLC)
別名:
DMPIMe
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15F9N2O6S3
CAS番号:
分子量:
550.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
フォーム
liquid
不純物
<0.5% water
SMILES記法
CCC[n+]1ccn(C)c1C.FC(F)(F)S(=O)(=O)[C-](S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H15N2.C4F9O6S3/c1-4-5-10-7-6-9(3)8(10)2;5-2(6,7)20(14,15)1(21(16,17)3(8,9)10)22(18,19)4(11,12)13/h6-7H,4-5H2,1-3H3;/q+1;-1
InChI Key
LUWJQOLQUXTUGM-UHFFFAOYSA-N
物理的形状
疎水性のふっ素化イオン液体
その他情報
無溶媒下でのイオン液体中におけるリチウムの界面安定性[1]
法的情報
Covalent Associates社(Woburn, MA, USA)の米国特許5,827,602で保護されている製品です。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
V.R. Koch et al.
Journal of the Electrochemical Society, 142, 116-116 (1995)