Merck
742082
Sigma-Aldrich
金ナノ粒子
300 nm diameter, stabilized suspension in citrate buffer
別名:
Au NP, 金コロイド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥30,300
¥30,300
出荷予定日2025年4月25日詳細表示市川市大町368
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥30,300
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥30,300
出荷予定日2025年4月25日詳細表示市川市大町368
バルクの問い合わせ
フォーム
nanoparticles
suspension
含みます
Proprietary Surfactant as stabilizer
濃度
~4.5E+8 particles/mL
直径
300 nm
密度
0.994 g/mL at 25 °C
PDI
<0.2
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Au]
InChI
1S/Au
InChI Key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
オリゴヌクレオチドやポリエチレングリコールなどのチオール化リガンドの吸着に適しています。また、高い安定性を有することから、この金ナノ粒子は物理的、光学的用途への利用も可能です。注意:この製品はタンパク質吸着への利用には適していません。タンパク質やその他リガンドの吸着には、「gold nanoparticles stabilized in PBS」製品が最適です。
この材料は極めて高い単分散性(サイズと形状の変動係数:<12%)を示し、表面の反応性が大幅に向上しています。その応用例は、表面増強型ラマン散乱ナノプローブ、センサ/検出、生物学的ターゲティング、プラズモンナノ構造、およびナノスケールパターニングなどがあります。
法的情報
CytoDiagnostics社の製品です。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
742082-VAR:
742082-25ML:
742082-25ML-PW:
742082-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
資料
シグマアルドリッチでは、狭い粒径分布で高い球形度をもつ金ナノスフィアや金ナノアーチンなど、多様な形状・表面官能基をもつ金ナノ粒子製品を販売いたしております。
Gold (Au) nanoparticles have tunable optical and electronic properties and are used in a number of applications including photovoltaics, sensors, drug delivery & catalysis.
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
銀ナノ材料は、物理的、化学的、光学的にユニークな特性を持っており、現在、さまざまな生物学的用途に利用されています。
すべて表示
質問
1–10/11 質問  
  1. What is the shape of the gold nanoparticles?
    1 回答
    1. The majority (>95%) of the gold nanoparticles are spherical.
      役に立ちましたか?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  3. Can the Gold nanoparticles be frozen?
    1 回答
    1. No, the Gold nanoparticles should not be frozen.  If frozen, the gold nanoparticles will irreversibly aggregate, turning the solution clear.
      役に立ちましたか?
  4. How do you attach gold nanoparticles to oligos?
    1 回答
    1. To attach gold nanoparticles to oligos please view the information in the attached reference - Bioconjug Chem. 2011 Apr 20;22(4):794-807. Epub 2011 Mar 28.
      役に立ちましたか?
  5. How do you attach gold nanoparticles to glass?
    1 回答
    1. To view the procedure on how to attach gold nanoparticles to glass please view information in the reference - Journal of Atomic, Molecular, and Optical PhysicsVolume 2012 (2012). Article ID 683830, 6 pagesdoi:10.1155/2012/683830
      役に立ちましたか?
  6. Do I need to wash my gold nanoparticles?
    1 回答
    1. For most applications, our gold nanoparticles can be used without any additional washing steps. If you have a sensitive application that requires additional washing the best way to do so is by either centrifugation or filtration.
      役に立ちましたか?
  7. Why does my gold nanoparticle solution turn violet when I add salt containing buffer?
    1 回答
    1. Due to repulsive forces arising from the surface charge of gold nanoparticles, an energy barrier must be overcome for individual particles to interact. When no (or small) amounts of electrolytes such as NaCl is present, this energy barrier is too strong for interaction to occur between particles. However, upon addition of NaCl this energy barrier is reduced allowing the gold nanoparticles to interact and aggregate. This aggregation causes a phenomenon called surface-plasmon coupling which changes the adsorption maximum of light to a higher wavelength resulting in a change in color of the solution.
      役に立ちましたか?
  8. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 回答
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.
      役に立ちましたか?
  9. Which gold nanoparticle size should I choose for my application?
    1 回答
    1. The size of gold nanoparticle to use is very depandent upon the intended application. Generally, smaller particles offer better sensitivity in applications such as immunogold labeling due to less steric hindrance and the ability to bind more gold nanoparticles to the desired target. Small gold nanoparticles are less visible than larger particles, however, which must also be taken into account.As an application example, particles with a size between 30-50nm are particularly useful for the development of rapid tests such as lateral flow assays.
      役に立ちましたか?
  10. How do you attach gold nanoparticles to peptides and peptide conjugates?
    1 回答
    1. To view information on how to attach gold nanoparticles to peptides and peptide conjugates, please view the information in the reference - Rosenthal, S. J. and Wright, D. W. (Eds.). (2005), p. 91-92. NanoBiotechnology Protocols. New Jersey. Humana Press.
      役に立ちましたか?
1–10/11 質問  