Merck
741566
Sigma-Aldrich
ジビニルスルホキシド-13C4
99 atom % 13C, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH2=13CHS(O)13CH=13CH2
CAS番号:
分子量:
106.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
形状
liquid
密度
1.120 g/mL at 20 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[13CH2]=[13CH]S(=O)[13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C4H6OS/c1-3-6(5)4-2/h3-4H,1-2H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI Key
HQSMEHLVLOGBCK-JCDJMFQYSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
741566-VAR:
741566-BULK:
試験成績書(COA)