Merck
741000
Sigma-Aldrich
Tin(II) sulfide
granular, ≥99.99% trace metals basis
別名:
ヘルツェンベルグ鉱, 一硫化すず
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
SSn
CAS番号:
分子量:
150.78
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
形状
granular
密度
5.22 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
S=[SnH2]
InChI
1S/S.Sn
InChI Key
AFNRRBXCCXDRPS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
741000-VAR:
741000-5G:4548174006221
741000-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Size and shape control of colloidally synthesized IV- VI nanoparticulate tin (II) sulfide.
Hickey SG, et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(45), 14978-14980 (2008)
Antimony-doped tin (II) sulfide thin films.
Sinsermsuksakul P, et al.
Chemistry of Materials, 24(23), 4556-4562 (2012)
Miles, R. W.; Ogah, O. E.; Zoppi, G.; Forbes, I.
Thin Solid Films, 517, 4702-4702 (2009)
Organotin unsymmetric dithiocarbamates: synthesis, formation and characterisation of tin (II) sulfide films by atmospheric pressure chemical vapour deposition.
Kana AT, et al.
Polyhedron, 20(24), 2989- 2995 (2001)
Jiang, T. and Ozin, G. A.
Journal of Materials Chemistry, 8, 1099-1099 (1998)
資料
高遷移金属シリサイドの異方性熱電変換デバイスへの応用について紹介します。
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.