Merck
740594
Sigma-Aldrich
3-アミノ-4-ヒドロキシフェニルボロン酸 ピナコール エステル 塩酸塩
97%
別名:
2-アミノ-4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)フェノール 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18BNO3 · HCl
分子量:
271.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
213-218 °C
SMILES記法
Cl.CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(O)c(N)c2
InChI
1S/C12H18BNO3.ClH/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)8-5-6-10(15)9(14)7-8;/h5-7,15H,14H2,1-4H3;1H
InChI Key
WCUFDNLTCCDFHV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
740594-VAR:
740594-1G:
740594-250MG:
740594-BULK:
試験成績書(COA)