Merck
739227
Sigma-Aldrich
4-(Boc-amino)-2-chloropyridine-3-carboxylic acid
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥11,190
¥11,190
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥11,190
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13ClN2O4
分子量:
272.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,190
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
158-164 °C
官能基
amine
carboxylic acid
chloro
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccnc(Cl)c1C(O)=O
InChI
1S/C11H13ClN2O4/c1-11(2,3)18-10(17)14-6-4-5-13-8(12)7(6)9(15)16/h4-5H,1-3H3,(H,15,16)(H,13,14,17)
InChI Key
UFNXHDCOFAGXCX-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
739227-VAR:
739227-250MG:
739227-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)