Merck
738824
Sigma-Aldrich
アジポイル-L-カルニチン-(メチル -13C, d3) 塩酸塩
98 atom % D, 99 atom % 13C, 95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC12H20D3NO6 HCl
分子量:
329.80
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % D
アッセイ
95% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+4
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Cl-].[2H][13C]([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC(O)=O)OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C13H23NO6.ClH/c1-14(2,3)9-10(8-12(17)18)20-13(19)7-5-4-6-11(15)16;/h10H,4-9H2,1-3H3,(H-,15,16,17,18);1H/t10-;/m1./s1/i1+1D3;
InChI Key
PADCLTMMXAFSNV-ZUUSVVFBSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)