Merck
738301
Sigma-Aldrich
3-ブロモ-2,5-ジアミノピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6BrN3
CAS番号:
分子量:
188.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
122-127 °C
SMILES記法
Nc1cnc(N)c(Br)c1
InChI
1S/C5H6BrN3/c6-4-1-3(7)2-9-5(4)8/h1-2H,7H2,(H2,8,9)
InChI Key
YJENCMIONVUOCW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
738301-VAR:
738301-BULK:
738301-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)