Merck
738220
Sigma-Aldrich
1,6,7,8-テトラヒドロシクロペンタ[g]インドール
97%
別名:
7,8-ジヒドロ-6H-シクロペンタ[g]インドール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H11N
CAS番号:
分子量:
157.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
80-85 °C
SMILES記法
C1Cc2ccc3cc[nH]c3c2C1
InChI
1S/C11H11N/c1-2-8-4-5-9-6-7-12-11(9)10(8)3-1/h4-7,12H,1-3H2
InChI Key
OGAMTYAYYRHIKY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
738220-1G:
738220-VAR:
738220-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)