Merck
737607
Sigma-Aldrich
ペンタグリシン-3,6,9,12,15,15-d6, O-d
97 atom % D, 95% (CP)
別名:
Gly-Gly-Gly-Gly-Gly-3,6,9,12,15,15-d6, O-d, グリシル-グリシル-グリシル-グリシル-グリシン-3,6,9,12,15,15-d6, O-d
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ND2CH2CO(NDCH2CO)3NDCH2COOD
分子量:
310.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
97 atom % D
アッセイ
95% (CP)
フォーム
solid
テクニック
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
質量シフト
M+7
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]OC(=O)CN([2H])C(=O)CN([2H])C(=O)CN([2H])C(=O)CN([2H])C(=O)CN([2H])[2H]
InChI
1S/C10H17N5O6/c11-1-6(16)12-2-7(17)13-3-8(18)14-4-9(19)15-5-10(20)21/h1-5,11H2,(H,12,16)(H,13,17)(H,14,18)(H,15,19)(H,20,21)/i/hD7
InChI Key
MXHCPCSDRGLRER-ZISDKLNRSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)