Merck
737275
Sigma-Aldrich
3-アミノ-2-ブロモ安息香酸メチル
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8BrNO2
CAS番号:
分子量:
230.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.601
密度
1.583 g/mL at 25 °C
SMILES記法
COC(=O)c1cccc(N)c1Br
InChI
1S/C8H8BrNO2/c1-12-8(11)5-3-2-4-6(10)7(5)9/h2-4H,10H2,1H3
InChI Key
NIXWZYZFLFEHMB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
737275-BULK:
737275-500MG:
737275-VAR:
試験成績書(COA)