Merck
735590
Sigma-Aldrich
4-ブロモピリジン-3-カルボニトリル
95%
別名:
4-ブロモ-3-シアノピリジン, 4-ブロモニコチノニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3BrN2
CAS番号:
分子量:
183.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
形状
solid
mp
118-123 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Brc1ccncc1C#N
InChI
1S/C6H3BrN2/c7-6-1-2-9-4-5(6)3-8/h1-2,4H
InChI Key
DMQBJRMKGVMOHX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
735590-BULK:
735590-500MG:4548173305288
735590-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)