Merck
73300
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Boc-アミノ)-4-(2-ナフチル)酪酸
≥98.0% (HPLC)
別名:
Boc-4-(2-ナフチル)-D-β-ホモアラニン, Boc-D-β-2-Homonal-OH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H7CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
329.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
powder
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)Cc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C19H23NO4/c1-19(2,3)24-18(23)20-16(12-17(21)22)11-13-8-9-14-6-4-5-7-15(14)10-13/h4-10,16H,11-12H2,1-3H3,(H,20,23)(H,21,22)/t16-/m1/s1
InChI Key
RKULNBHGHIPRGC-MRXNPFEDSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3